Få mere at vide
tert-butyl-N-(4-piperidinylmethyl)carbamat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4510571
Mængde:
250 mg
1 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
25g
Artikelnummer. 10243432
Brand: Thermo Scientific Maybridge SPB08455CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 135632-53-0
Molekylær formel C11H22N2O2
Molekylvægt (g/mol) 214.309
InChI nøgle VHYXAWLOJGIJPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl piperidin-4-ylmethyl carbamate, 4-boc-aminomethyl piperidine, 4-tert-butoxycarbonylaminomethyl piperidine, 4-n-boc-aminomethyl piperidine, 4-boc-aminomethyl-piperidine, tert-butyl n-piperidin-4-ylmethyl carbamate, tert-butyl piperidin-4-ylmethylcarbamate, boc-4-aminomethyl piperidine
PubChem CID 723429
IUPAC navn tert-butyl-N-(piperidin-4-ylmethyl)carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCC1CCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl N-(4-piperidinylmethyl)carbamate
Analyseprocentområde 95%
Mængde 250 mg
Formel vægt 214.31
Procent renhed 95%