Få mere at vide
tert-butyl-N-(4-piperidinylmethyl)carbamat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10757495
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10757495 25 g 25g
10243432 250 mg 250mg
10744023 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10757495 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB08455EB
Kemiske identifikatorer
CAS 135632-53-0
Molekylær formel C11H22N2O2
Molekylvægt (g/mol) 214.309
InChI nøgle VHYXAWLOJGIJPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl piperidin-4-ylmethyl carbamate, 4-boc-aminomethyl piperidine, 4-tert-butoxycarbonylaminomethyl piperidine, 4-n-boc-aminomethyl piperidine, 4-boc-aminomethyl-piperidine, tert-butyl n-piperidin-4-ylmethyl carbamate, tert-butyl piperidin-4-ylmethylcarbamate, boc-4-aminomethyl piperidine
PubChem CID 723429
IUPAC navn tert-butyl-N-(piperidin-4-ylmethyl)carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCC1CCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl N-(4-piperidinylmethyl)carbamate
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 25 g
Formel vægt 214.31
Procent renhed 95%