Få mere at vide
tert-butyl-N-(4-piperidinylmethyl)carbamat, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl N-(4-piperidinylmethyl)carbamate |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 214.31 |
| Procent renhed | 95% |