Få mere at vide
tert-butyl N-(3-thienyl)carbamat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10497982
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10497982 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10120722 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10497982 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC00092CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 19228-91-2
Molekylær formel C9H13NO2S
Molekylvægt (g/mol) 199.268
MDL nummer MFCD01928808
InChI nøgle PRWYQCYSADTIBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl thiophen-3-ylcarbamate, tert-butyl n-3-thienyl carbamate, tert-butyl 3-thienylcarbamate, tert-butyl n-thiophen-3-yl carbamate, tert-butoxy-n-3-thienyl carboxamide, carbamic acid,n-3-thienyl-, 1,1-dimethylethyl ester, n-boc-3-aminothiophene, tert-butyl thien-3-ylcarbamate, 3-aminothiophene, n-boc protected
PubChem CID 736476
IUPAC navn tert-butyl-N-thiophen-3-ylcarbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1=CSC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tert-butyl N-(3-thienyl)carbamate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 199.27
Procent renhed 97%