Få mere at vide
tert-butyl N-(3-thienyl)carbamat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10120722
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10120722
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC00092DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 19228-91-2
Molekylær formel C9H13NO2S
Molekylvægt (g/mol) 199.268
MDL nummer MFCD01928808
InChI nøgle PRWYQCYSADTIBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl thiophen-3-ylcarbamate, tert-butyl n-3-thienyl carbamate, tert-butyl 3-thienylcarbamate, tert-butyl n-thiophen-3-yl carbamate, tert-butoxy-n-3-thienyl carboxamide, carbamic acid,n-3-thienyl-, 1,1-dimethylethyl ester, n-boc-3-aminothiophene, tert-butyl thien-3-ylcarbamate, 3-aminothiophene, n-boc protected
PubChem CID 736476
IUPAC navn tert-butyl-N-thiophen-3-ylcarbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1=CSC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tert-butyl N-(3-thienyl)carbamate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 199.27
Procent renhed 97%