Få mere at vide
tert-Butyl N-[3-(Chlorosulfonyl)propyl]carbamate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl N-[3-(Chlorosulfonyl)propyl]carbamate |
| CAS | 1196153-59-9 |
| Molekylær formel | C8 H16 Cl N O4 S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1,1-Dimethylethyl N-[3-(chlorosulfonyl)propyl]carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16ClNO4S/c1-8(2,3)14-7(11)10-5-4-6-15(9,12)13/h4-6H2,1-3H3,(H,10,11) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)NCCCS(=O)(=O)Cl |
| IUPAC navn | tert-butyl N-(3-chlorosulfonylpropyl)carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 257.735 |
| Formel vægt | 257.0489 |