Få mere at vide
tert-butyl N-(3-amino-3-thioxopropyl)carbamat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10173764
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10173764 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10437832 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
11376955 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10173764 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB08402DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 77152-97-7
Molekylær formel C8H16N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 204.288
MDL nummer MFCD02180883
InChI nøgle OBDMXQCRRWGEQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl n-3-amino-3-thioxopropyl carbamate, tert-butyl 3-amino-3-thioxopropylcarbamate, tert-butyl n-2-carbamothioylethyl carbamate, tert-butyl 3-amino-3-thioxopropyl carbamate, 3-tert-butoxycarbonyl amino propanethioamide, tert-butyl 3-amino-3-thioxoprop-1-yl carbamate, 2-thiocarbamoylethyl carbamic acid tert-butyl ester, carbamic acid,n-3-amino-3-thioxopropyl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 2-thiocarbamoylethylcarbamate, 3-tert-butoxycarbonylamino propanethioamide
PubChem CID 2735653
IUPAC navn tert-butyl-N-(3-amino-3-sulfanylidenpropyl)carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCCC(=S)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tert-butyl N-(3-amino-3-thioxopropyl)carbamate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel (CH3)3COC(O)NH(CH2)2C(S)NH2
Mængde 5 g
Formel vægt 204.29
Procent renhed 97%