Få mere at vide
tert-butyl N-(2-cyanoethyl)carbamat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10079481
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10079481 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10160992 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10079481 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB08399DA
Kemiske identifikatorer
CAS 53588-95-7
Molekylær formel C8H14N2O2
Molekylvægt (g/mol) 170.21
MDL nummer MFCD02180880
InChI nøgle NORLFIHQJFOIGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl n-2-cyanoethyl carbamate, tert-butyl 2-cyanoethyl carbamate, n-boc-2-cyano-ethylamine, 2-cyano-ethyl-carbamic acid tert-butyl ester, t-butyl n-2-cyanoethyl carbamate, tert-butoxy-n-2-cyanoethyl carboxamide, 1,1-dimethylethyl 2-cyanoethyl carbamate, 3-tert-butoxycarbonyl amino propanenitrile, carbamicacid,n-2-cyanoethyl-,1,1-dimethylethylester
PubChem CID 2735664
IUPAC navn tert-butyl-N-(2-cyanoethyl)carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCCC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tert-butyl N-(2-cyanoethyl)carbamate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel (CH3)3COC(O)NH(CH2)2CN
Mængde 1 g
Formel vægt 170.21
Procent renhed 97%