Få mere at vide
tert-Butyl N-[2-(2,6-Dioxo-3-piperidyl)-1-oxo-isoindolin-4-yl]carbamate, Mikromol
Beskrivelse
tert-Butyl N-[2-(2,6-Dioxo-3-piperidyl)-1-oxo-isoindolin-4-yl]carbamate, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl N-[2-(2,6-Dioxo-3-piperidyl)-1-oxo-isoindolin-4-yl]carbamate |
| CAS | 1537890-74-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | tert-Butyl N-[2-(2,6-Dioxo-3-piperidyl)-1-oxo-isoindolin-4-yl]carbamate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H21 N3 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Carbamic acid, N-[2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1-oxo-1H-isoindol-4-yl]-, 1,1-dimethylethyl ester (ACI), tert-Butyl (2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1-oxoisoindolin-4-yl)carbamate, tert-butyl N-[2-(2,6-dioxo-3-piperidyl)-1-oxo-isoindolin-4-yl]carbam |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21N3O5/c1-18(2,3)26-17(25)19-12-6-4-5-10-11(12)9-21(16(10)24)13-7-8-14(22)20-15(13)23/h4-6,13H,7-9H2,1-3H3,(H,19,25)(H,20,22,23) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)Nc1cccc2C(=O)N(Cc12)C3CCC(=O)NC3=O |
| Vis mere |