missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

tert-Butyl N-[2-[2-(6-chlorohexyloxy)ethoxy]ethyl]carbamate, TRC

Artikelnummer. 30332641
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30332641 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30332641 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB69480525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale tert-Butyl N-[2-[2-(6-chlorohexyloxy)ethoxy]ethyl]carbamate
CAS 920264-35-3
Molekylær formel C15H30ClNO4
Mængde 25 mg
Synonym N-[2-[2-[(6-Chlorohexyl)oxy]ethoxy]ethyl]-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C15H30ClNO4/c1-15(2,3)21-14(18)17-9-11-20-13-12-19-10-7-5-4-6-8-16/h4-13H2,1-3H3,(H,17,18)
SMIL CC(C)(C)OC(NCCOCCOCCCCCCCl)=O
IUPAC navn tert-butyl N-[2-[2-(6-chlorohexoxy)ethoxy]ethyl]carbamate
Molekylvægt (g/mol) 323.86
Formel vægt 323.1863
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.