Få mere at vide
tert-Butyl N-[(1S,2R)-1-Benzyl-2-hydroxy-3-[(2-methylpropyl)[(4-nitrophenyl)sulfonyl]amino]propyl]carbamate, Mikromol™
Beskrivelse
tert-Butyl N-[(1S,2R)-1-Benzyl-2-hydroxy-3-[(2-methylpropyl)[(4-nitrophenyl)sulfonyl]amino]propyl]carbamate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl N-[(1S,2R)-1-Benzyl-2-hydroxy-3-[(2-methylpropyl)[(4-nitrophenyl)sulfonyl]amino]propyl]carbamate |
| CAS | 191226-98-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | tert-Butyl N-[(1S,2R)-1-Benzyl-2-hydroxy-3-[(2-methylpropyl)[(4-nitrophenyl)sulfonyl]amino]propyl]carbamate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C25 H35 N3 O7 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Carbamic acid, N-[(1S,2R)-2-hydroxy-3-[(2-methylpropyl)[(4-nitrophenyl)sulfonyl]amino]-1-(phenylmethyl)propyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, Carbamic acid, [(1S,2R)-2-hydroxy-3-[(2-methylpropyl)[(4-nitrophenyl)sulfonyl]amino]-1-(phenylmethyl)propyl]-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI), Carbamic acid, [2-hydroxy-3-[(2-methylpropyl)[(4-nitrophenyl)sulfonyl]amino]-1-(phenylmethyl)propyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, [R-(R*,S*)]-, tert-Butyl [(1S,2R)-1-benzyl-2-hydroxy-3-[isobutyl[(4-nitrophenyl)sulfonyl]amino]propyl]carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C25H35N3O7S/c1-18(2)16-27(36(33,34)21-13-11-20(12-14-21)28(31)32)17-23(29)22(15-19-9-7-6-8-10-19)26-24(30)35-25(3,4)5/h6-14,18,22-23,29H,15-17H2,1-5H3,(H,26,30)/t22-,23+/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)CN(C[C@@H](O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OC(C)(C)C)S(=O)(=O)c2ccc(cc2)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | tert-butyl N-[(2S,3R)-3-hydroxy-4-[2-methylpropyl-(4-nitrophenyl)sulfonylamino]-1-phenylbutan-2-yl]carbamate |
| Vis mere |