Få mere at vide
tert-Butyl N-((1S)-1-Benzyl-3-chloro-2-oxopropyl)carbamat, Mikromol™
Artikelnummer. 30052274
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052274 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052274 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3624.010025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
tert-Butyl N-((1S)-1-Benzyl-3-chloro-2-oxopropyl)carbamat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl N-((1S)-1-Benzyl-3-chloro-2-oxopropyl)carbamate
CAS 102123-74-0
Analyt- eller komponentnavne tert-Butyl N-((1S)-1-Benzyl-3-chloro-2-oxopropyl)carbamate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15 H20 Cl N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Carbamic acid, N-[(1S)-3-chloro-2-oxo-1-(phenylmethyl)propyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, Carbamic acid, [(1S)-3-chloro-2-oxo-1-(phenylmethyl)propyl]-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI), Carbamic acid, [3-chloro-2-oxo-1-(phenylmethyl)propyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, (S)-, (3S)-(-)-3-tert-Butoxycarbonylamino-1-chloro-4-phenyl-2-butanone, (3S)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-chloro-4-phenyl-2-butanone, N-Boc phenylalanyl chloride
InChI formel InChI=1S/C15H20ClNO3/c1-15(2,3)20-14(19)17-12(13(18)10-16)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,17,19)/t12-/m0/s1
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)CCl
IUPAC navn tert-butyl N-[(2S)-4-chloro-3-oxo-1-phenylbutan-2-yl]carbamat
Molekylvægt (g/mol) 297.7772
Mængde 25 mg
Formel vægt 297,1132 g/mol