Få mere at vide
tert-butyl N-[(1-benzyl-4-piperidinyl)methyl]carbamat,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10085212
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10085212 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10126772 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10085212 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00974DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 173340-23-3
Molekylær formel C18H28N2O2
Molekylvægt (g/mol) 304.434
MDL nummer MFCD04123925
InChI nøgle SOXSDIKJHXTJEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 1-benzylpiperidin-4-yl methyl carbamate, tert-butyl 1-benzylpiperidin-4-yl methylcarbamate, tert-butyl n-1-benzyl-4-piperidinyl methyl carbamate, tert-butyl n-1-benzylpiperidin-4-yl methyl carbamate, maybridge3_004457, 1-benzyl-4-tertbutyloxycarbonylaminomethylpiperidine, 1-benzyl-4-piperidinylmethyl carbamic acid tert-butyl ester, 1-benzylpiperidin-4-yl methylcarbamic acid tert-butyl ester, carbamic acid,n-1-phenylmethyl-4-piperidinyl methyl-, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 2824066
IUPAC navn tert-butyl-N-[(1-benzylpiperidin-4-yl)methyl]carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCC1CCN(CC1)CC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl N-[(1-benzyl-4-piperidinyl)methyl]carbamate
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 304.43
Procent renhed 95%