Få mere at vide
tert-butylmethylsulfid, 98+%
Artikelnummer. 11430507
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11430507 5 g 5g
11440507 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430507 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22390.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
CAS: 6163-64-0 | C5H12S | 104,21 g/mol
tert-butyl methylsulfid bruges til LPG-raffineringsprocessen og har et højt indhold af svovl.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser tert-Butyl methyl sulfid bruges til LPG raffinering proces og
det har et højt indhold af svovl.
Opløselighed
Vanskelig at blande.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6163-64-0
Molekylær formel C5H12S
Molekylvægt (g/mol) 104.21
MDL nummer MFCD00008840
InChI nøgle CJFVCTVYZFTORU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl methyl sulfide, propane, 2-methyl-2-methylthio, sulfide, tert-butyl methyl, methyl tert-butyl sulfide, 3,3-dimethyl-2-thiabutane, 2-methyl-2-methylsulfanyl propane, t-butyl methyl sulfide, methyl t-butyl sulfide, tert-butyl methyl sulfane, acmc-1b7tx
PubChem CID 138679
IUPAC navn 2-methyl-2-methylsulfanylpropan
SMIL CSC(C)(C)C
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl methyl sulfide
Tæthed 0.826
Kogepunkt 101°C to 102°C
Flammepunkt −3°C (26°F)
Lugt Unpleasant
Lineær formel (CH3)3CSCH3
Brydningsindeks 1.44
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Opløselighedsinformation Difficult to mix.
Formel vægt 104.22
Procent renhed ≥98%
Visa mer Visa mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.