Få mere at vide
Tert-Butyl Methyl Ether, Reagent grade, ≥98%, Honeywell™
Artikelnummer. 15671620 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15671620 2.5 L Glass Bottle 2.5 L
15661620 1 L Glass Bottle 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15671620 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 1797872.5L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reagent Grade,≥98%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1634-04-4
Molekylær formel C5H12O
Molekylvægt (g/mol) 88.15
MDL nummer MFCD00008812
InChI nøgle BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
IUPAC navn 2-methoxy-2-methylpropane
SMIL CC(C)(C)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tert-Butyl Methyl Ether
Smeltepunkt -109°C
Farve Colorless
Tæthed 0.74g/mL at 25°C
Mængde 2.5 L
Eksplosionsgrænse 0.151
Flammepunkt −33°C (−27.4°F)
Tændingspunkt 705°F
Emballage Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Brydningsindeks n20/D 1.369(lit.)
Lineær formel (CH3)3COCH3
Damptryk 14.78psi (55°C), 4.05psi (20°C)
FN nummer UN2398
Beilstein 1730942
Kogepunkt 55.3°C
Formel vægt 88.15g/mol
Procent renhed ≥98%
Grad Reagent
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl methyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.