Få mere at vide
tert-butyl methylether, Puriss. p.a., ≥99,5% (GC), Solstice
Artikelnummer. 15661740
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15661740 1 L Glasflaske 1 L
15671740 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15661740 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 202561L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    487.00 DKK
    449.11 DKK / 1 L
    Spare 37.89 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 1634-04-4
Molekylær formel C5H12O
Molekylvægt (g/mol) 88.15
MDL nummer MFCD00008812
InChI nøgle BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
IUPAC navn 2-methoxy-2-methylpropan
SMIL CC(C)(C)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tert-Butyl Methyl Ether
Smeltepunkt -109 °C
Tæthed 0,74 g/ml ved 25 °C, 0,736 til 0,744 g/ml ved 20 °C
Mængde 1 L
Eksplosionsgrænse 0.151
Flammepunkt −33 °C (−27,4 °F)
Tændingspunkt 705 °F
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.376
Lineær formel (CH3)3COCH3
FN nummer UN2398
Beilstein 1730942
Kogepunkt 55,3 °C
Formel vægt 88,15 g/mol
Procent renhed ≥99,5% (GC)
Grad puriss. pa
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl methyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.