Få mere at vide
Descrizione
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl methyl ether |
| Smeltepunkt | -110,0 °C |
| Absorbans | (1 cm celle vs. HPLC-kvalitetsvand −), (1 cm celle vs. HPLC-kvalitetsvand −) ved 0nm, 0,009 maks. ved 280 nm, 0,097 maks. ved 255 nm, 0,301 maks. ved 240 nm |
| Farve | Farveløs |
| Surhed | 0,0005 meq/g maks. |
| Alkalinitet | 0,0002 meq/g maks. |
| Tæthed | 0.7404g/mL |
| Mængde | 2.5 L |
| Flammepunkt | −28 °C |
| Emballage | Glasflaske |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- tert-Butyl methyl ether
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
RUO– Kun brug til forskning
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.