Få mere at vide
tert-butylmethylether, HPLC-kvalitet, 99+%
Artikelnummer. 11388448
Skift visning
Mængde:
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
16 L
4 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11388448 4 x 1 L 4 L
11308458 1 L 1 L
11398448 4 L 4 L
11378448 4 x 4 L 16 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11388448 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040477.M1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-09-2026
Kromatografiopløsningsmiddel | CAS: 1634-04-4 | C5H12O | 88,15 g/mol
Anvendes som kromatografiopløsningsmiddel. Fungerer som en brændstofkomponent i brændstof til benzinmotorer. De hæver iltindholdet i benzin (oxygenater).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1634-04-4
Molekylær formel C5H12O
Molekylvægt (g/mol) 88.15
MDL nummer MFCD00008812
InChI nøgle BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
IUPAC navn 2-methoxy-2-methylpropan
SMIL CC(C)(C)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl methyl ether
Smeltepunkt -109 °C
Tæthed 0.742 g/mL
Mængde 4 x 1 L
Flammepunkt -25 °C (-13 °F)
Lugt Mild
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.369
FN nummer UN2350
Beilstein 1730942
Merck Index 14,6032
Kogepunkt 55 °C til 56 °C
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand. Meget opløseligt i ethanol og ethylether.
Formel vægt 88.15
Procent renhed ≥99%
Grad HPLC