Få mere at vide
tert-butylmethylether, HPLC-kvalitet, 99+%
Beskrivelse
Anvendes som kromatografiopløsningsmiddel. Fungerer som en brændstofkomponent i brændstof til benzinmotorer. De hæver iltindholdet i benzin (oxygenater).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl methyl ether |
| Smeltepunkt | -109 °C |
| Tæthed | 0.742 g/mL |
| Mængde | 1 L |
| Flammepunkt | -25 °C (-13 °F) |
| Lugt | Mild |
| Fysisk form | Væske |
| Brydningsindeks | 1.369 |
| FN nummer | UN2350 |
| Beilstein | 1730942 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- tert-Butyl methyl ether
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyl methyl ether