Få mere at vide
tert-butylmethylether, HPLC-kvalitet, 99+%, pakket under argon i genforseglbare ChemSeal™ flasker
Artikelnummer. 11334807
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11334807 1 L 1 L
11324807 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11334807 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041839.K2
 Begrænset vare
På lager
Kromatografiopløsningsmiddel | CAS: 1634-04-4 | C5H12O | 88,15 g/mol
tert-butylmethylether bruges som opløsningsmiddel til kromatografi og til fremstilling af kemikalier, lægemidler og lægemiddelmellemprodukter. Det bruges som en mobil fase i højtydende væskekromatografi. Det fungerer som en brændstofkomponent i brændstof til benzinmotorer. De hæver iltindholdet i benzin (oxygenater).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1634-04-4
Molekylær formel C5H12O
Molekylvægt (g/mol) 88.15
MDL nummer MFCD00008812
InChI nøgle BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
IUPAC navn 2-methoxy-2-methylpropan
SMIL CC(C)(C)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl methyl ether
Smeltepunkt -109 °C
Tæthed 0.742 g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt -25 °C (-13 °F)
Lugt Mild
Emballage ChemSeal™ Flaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.369
FN nummer UN2350
Beilstein 1730942
Merck Index 14,6032
Kogepunkt 55 °C til 56 °C
Opløselighedsinformation Let blandet med vand. Meget blandbar med ethanol og ethylether.
Formel vægt 88.15
Procent renhed ≥99%
Grad HPLC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl methyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl tert-butyl ether