Få mere at vide
tert-butylmethylether, HPLC-kvalitet, 99+%, pakket under argon i genforseglbare ChemSeal™ flasker
Description
tert-butylmethylether bruges som opløsningsmiddel til kromatografi og til fremstilling af kemikalier, lægemidler og lægemiddelmellemprodukter. Det bruges som en mobil fase i højtydende væskekromatografi. Det fungerer som en brændstofkomponent i brændstof til benzinmotorer. De hæver iltindholdet i benzin (oxygenater).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Pakket under argon
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl Methyl ether |
| Smeltepunkt | -109 °C |
| Tæthed | 0.742 g/mL |
| Mængde | 250 mL |
| Flammepunkt | -25 °C (-13 °F) |
| Fysisk form | Væske |
| Brydningsindeks | 1.369 |
| FN nummer | 2350 |
| Beilstein | 1730942 |
| Merck Index | 14,6032 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- tert-Butyl methyl ether
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- MIXTURE LIST-Contain: Methyl tert-butyl ether
RUO– Kun brug til forskning
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.