Få mere at vide
tert-butyl methylether, Honeywell Burdick & Jackson™
Artikelnummer. 16685903
Skift visning
Mængde:
25 L
Pakningsstørrelse:
25 L
Artikelnummer. Mængde unitSize
16685903 25 L 25 L
1 options
Artikelnummer. 16685903 Leverandør Fluka Leverandørnr. 6581025L
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl methyl ether
CAS 1634-04-4
CAS Max % 1
Smeltepunkt -109°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.74 g/cm3 (20°C)
Kogepunkt 55.3°C (1013 hPa)
Flammepunkt -28°C
Molekylær formel C5H12O
Mængde 25 L
Beilstein 1730942
Synonym MTBE; Methyl tert-butyl ether
InChI nøgle BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC(C)(C)C
IUPAC navn 2-methoxy-2-methylpropan
Molekylvægt (g/mol) 88.15