Få mere at vide
tert-butyl methylether, Honeywell™
Artikelnummer. 16695803
Skift visning
Mængde:
7 L
Pakningsstørrelse:
7 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16695803 7 L 7 L
1 options
Artikelnummer. 16695803 Leverandør Fluka Leverandørnr. 33020S7LRC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2735.00 DKK
    2201.93 DKK / 7 L
    Spare 533.07 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl methyl ether
CAS 1634-04-4
CAS Max % 1
Smeltepunkt -109 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0,74 g/cm3 (20 °C)
Kogepunkt 55,3 °C (1013 hPa)
Flammepunkt -28 °C
Molekylær formel C5H12O
Mængde 7 L
InChI nøgle BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC(C)(C)C
IUPAC navn 2-methoxy-2-methylpropan
Molekylvægt (g/mol) 88.15