Få mere at vide
tert-butylmethylether, til pesticidrestanalyse, Solstice
Artikelnummer. 15664230
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Pakke med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15664230 4 x 2.5 L Pakke med 4
15644230 1 L 1 L
15654230 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15664230 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 344984X2.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5195.00 DKK
    4790.51 DKK / Pakke med 4
    Spare 404.49 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
CHROMASOLV™ , til analyse af pesticidrester
  • Til gaskromatografi (GC)
  • Udviklet specielt til anvendelse i restanalyse af pesticider og andre lavtflygtige stoffer ved brug af GC
  • Ikke-flygtige stoffer og vandindhold er specificeret for hvert opløsningsmiddel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1634-04-4
Molekylær formel C5H12O
Molekylvægt (g/mol) 88.15
MDL nummer MFCD00008812
InChI nøgle BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
IUPAC navn 2-methoxy-2-methylpropan
SMIL CC(C)(C)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl methyl ether
Tæthed 0,74 g/ml ved 25 °C
Mængde 4 x 2.5 L
Eksplosionsgrænse 0.151
Flammepunkt −33 °C (−27,4 °F)
Tændingspunkt 705 °F
Lineær formel (CH3)3COCH3
FN nummer UN2398
Formel vægt 88.15
Procent renhed ≥99.7%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl methyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-butyl methyl ether