missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
tert-Butyl Methyl Ether-d12, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl-tert-Butyl Ether D12 |
| CAS | 284487-64-5 |
| Molekylær formel | C5D12O |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | 1,1,1,3,3,3-Hexadeuterio-2-(trideuteriomethoxy)-2-(trideuteriomethyl)propane, tert-Butyl methyl ether-d12 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])OC(C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 2-(methoxy-d3)-2-(methyl-d3)propane-1,1,1,3,3,3-d6 |
| Molekylvægt (g/mol) | 100.22 |
| Formel vægt | 100.16 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?