Få mere at vide
tert-butylmethylether, CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, Solstice
Artikelnummer. 15666120
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15666120 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 15666120 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 6505601L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1420.00 DKK
    1301.72 DKK / 1 L
    Spare 118.28 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, 99,9 %
  • Til HPLC, spektrofotometri og miljøanalyse
  • Testet for HPLC-egnethed via gradientanalyse og UV-VIS spektroskopi
  • Lav UV-urenhedsprofil
  • Lav urenhedsgradient LC-basislinje
  • Meget lave niveauer af ikke-flygtige urenheder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl methyl ether
CAS 1634-04-4
Tæthed 0,74 g/ml ved 25 °C
Mængde 1 L
Eksplosionsgrænse 0.151
Flammepunkt −33 °C (−27,4 °F)
Tændingspunkt 705 °F
Molekylær formel C5H12O
Lineær formel (CH3)3COCH3
MDL nummer MFCD00008812
FN nummer UN2398
Beilstein 1730942
Synonym tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
InChI nøgle BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)OC
IUPAC navn 2-methoxy-2-methylpropan
Molekylvægt (g/mol) 88.15
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
Formel vægt 88,15 g/mol
Procent renhed 99%
Grad CHROMASOLV™ Plus
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl methyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.