Få mere at vide
tert-butylmethylether CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99,8 %, Solstice
Beskrivelse
- Til HPLC og organisk syntese
- Høj renhed, multifunktionelle opløsningsmidler
- Høj parti-til-lot-konsistens
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl methyl ether |
| Navn note | for HPLC |
| Tæthed | 0,74 g/ml ved 25 °C |
| Mængde | 2.5 L |
| Brydningsindeks | n20/D 1.369 |
| Lineær formel | (CH3)3COCH3 |
| Beilstein | 1730942 |
| Synonym | tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane |
| Kogepunkt | 55 °C til 56 °C |
| SMIL | CC(C)(C)OC |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- tert-Butyl methyl ether
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.