Få mere at vide
tert-butylmethylether CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99,8 %, Solstice
Artikelnummer. 15664660
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2 L
2.5 L
Pakke med 4
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15664660 1 L 1 L
15654660 100 mL 100ml
15684660 2 L 2 L
15674660 2.5 L 2.5 L
15604670 6 x 1 L Pakke med 6
15694660 4 x 2.5 L Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15664660 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 348751L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1145.00 DKK
    988.11 DKK / 1 L
    Spare 156.89 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CHROMASOLV™ , til HPLC,≥ 99,8 %
  • Til HPLC og organisk syntese
  • Høj renhed, multifunktionelle opløsningsmidler
  • Høj parti-til-lot-konsistens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1634-04-4
Molekylær formel C5H12O
Molekylvægt (g/mol) 88.15
MDL nummer MFCD00008812
InChI nøgle BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
IUPAC navn 2-methoxy-2-methylpropan
Specifications
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl methyl ether
Navn note for HPLC
Tæthed 0,74 g/ml ved 25 °C
Mængde 1 L
Brydningsindeks n20/D 1.369
Lineær formel (CH3)3COCH3
Beilstein 1730942
Synonym tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
Kogepunkt 55 °C til 56 °C
SMIL CC(C)(C)OC
Formel vægt 88,15 g/mol
Procent renhed ≥99.8%
Grad CHROMASOLV
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • tert-Butyl methyl ether
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.