Specifications
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl methyl ether |
| Smeltepunkt | -110,0 °C |
| Farve | Farveløs |
| Surhed | 0,0005 meq/g maks. |
| Tæthed | 0.7404g/mL |
| Mængde | 1 L |
| Flammepunkt | −28 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Show More |