Få mere at vide
tert-butylmethylether, ACS-reagens
Artikelnummer. 11984701 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11984701 2.5 L 2.5 L
11974701 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11984701 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 447470025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    795.00 DKK
    691.65 DKK / 2.5 L
    Spare 103.35 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1634-04-4 | C5H12O | 88,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1634-04-4
Molekylær formel C5H12O
Molekylvægt (g/mol) 88.15
InChI nøgle BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 2-methoxy-2-methylpropan
SMIL COC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl methyl ether
Smeltepunkt -110,0 °C
Tæthed 0.7404 g/mL
Mængde 2.5 L
Flammepunkt -28 °C
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,3675 til 1,3695
Specifik vægtfylde 0.7404
Lineær formel (CH3)3COCH3
Viskositet 0,36 mPa (20 °C)
Merck Index 15, 6106
Kogepunkt 54,0 °C til 56,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: 51 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: blandbar med de fleste organiske opløsningsmidler, ustabil i sure opløsninger, opløselighed af vand i methyl-tert-butylether: 1,5 g/100 g
Formel vægt 88.15
Grad ACS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl methyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl tert-butyl ether