Få mere at vide
tert-Butyl methyl ether, ACS Reagent, ≥99%, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15675550
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2 L
2.5 L
25 L
4 x 2.5 L
Emballage:
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Tamaño de la unidad:
1 L
2 L
2.5 L
25 L
500ml
Pakke med 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Mængde Emballage unitSize
15675550 500 mL Glass Bottle 500ml
15625550 1 L Glass Bottle 1 L
15655550 2 L Glass Bottle 2 L
15635550 2.5 L Glass Bottle 2.5 L
15665550 4 x 2.5 L Glass Bottle Pakke med 4
15645550 25 L Stainless Steel Can 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15675550 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 443808500ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
ACS Reagent,≥99.0%
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • all solvents are tested to meet ACS general use specifications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1634-04-4
Molekylær formel C5H12O
Molekylvægt (g/mol) 88.15
MDL nummer MFCD00008812
InChI nøgle BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
IUPAC navn 2-methoxy-2-methylpropane
SMIL CC(C)(C)OC
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl methyl ether
Smeltepunkt -109°C
Tæthed 0.74g/mL at 25°C
Mængde 500 mL
Eksplosionsgrænse 0.151
Flammepunkt −33°C (−27.4°F)
Tændingspunkt 705°F
Lugt Aromatic
Emballage Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Lineær formel (CH3)3COCH3
FN nummer UN2398
Beilstein 1730942
Kogepunkt 55.3°C
Opløselighedsinformation In water, 42g/L at 20°C
Formel vægt 88.15g/mol
Procent renhed ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.