Få mere at vide
tert-butylmethylether, 99%
Artikelnummer. 11348905
Skift visning
Mængde:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11348905 2500 mL 2.5 L
11328905 500 mL 500ml
11338905 1000 mL 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11348905 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14030.0F
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1634-04-4 | C5H12O | 88,15 g/mol
Anvendes som kromatografiopløsningsmiddel. Fungerer som en brændstofkomponent i brændstof til benzinmotorer. De hæver iltindholdet i benzin (oxygenater).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes som kromatografiopløsningsmiddel. Fungerer som en brændstofkomponent i brændstof til benzinmotorer. De hæver iltindholdet i benzin (oxygenater).
Opløselighed
Blandbar med ethanol og ethylether. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted. Det er hygroskopisk i naturen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel C5H12O
Molekylvægt (g/mol) 88.15
MDL nummer MFCD00008812
InChI nøgle BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
IUPAC navn 2-methoxy-2-methylpropan
SMIL CC(C)(C)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl methyl ether
Smeltepunkt -109 °C
Tæthed 0.742
Mængde 2500 mL
Flammepunkt −25 °C (−13 °F)
Lugt Mild
Brydningsindeks 1.369
FN nummer UN2350
Merck Index 146032
Kogepunkt 55 °C til 56 °C
Opløselighedsinformation Blandet med ethanol og ethylether. Ublandelig med vand.
Formel vægt 88.15
Procent renhed 0.99
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl methyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl tert-butyl ether