Få mere at vide
tert-butylmethylether, 99%, ren
Artikelnummer. 10664672 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
10 L
2.5 L
25 L
250ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10664672 1 L Glasflaske -
10772601 250 mL Glasflaske 250ml
10522011 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10194373 10 L Plast tromle 10 L
10501422 25 L Metal tromme 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10664672 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 177040010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    340.00 DKK
    281.65 DKK / 1 L
    Spare 58.35 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1634-04-4 | C5H12O | 88,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1634-04-4
Molekylær formel C5H12O
Molekylvægt (g/mol) 88.15
MDL nummer MFCD00008812
InChI nøgle BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
IUPAC navn 2-methoxy-2-methylpropan
SMIL CC(C)(C)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl methyl ether
Smeltepunkt -110,0 °C
Navn note 99%
Farve Hvid til gul
Tæthed 0.7404g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt −28 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Pulver eller nåle
Brydningsindeks 1,3675 til 1,3695
Analyseprocentområde 99%
Specifik vægtfylde 0.7404
Lineær formel (CH3)3COCH3
Viskositet 0,36 mPa (20 °C)
Vand 0,01% Max. (Koulometrisk)
Beilstein 01, 381
Fieser 04,333
Merck Index 15, 6106
Kogepunkt 54,0 °C til 56,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 51 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: blandet med de fleste organiske opløsningsmidler, ustabilt i sure opløsninger, natrium af vand i methyl-t-butylether: 1,5g/100g
Formel vægt 88.15
Procent renhed 99%
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl methyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.