Få mere at vide
tert-Butyl methyl ether, 99%, pure
Artikelnummer. 10501422 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
10 L
2.5 L
25 L
250ml
Artikelnummer. 10501422
Brand: Thermo Scientific Acros 177040250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1634-04-4 | C5H12O | 88.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1634-04-4
Molekylær formel C5H12O
Molekylvægt (g/mol) 88.15
MDL nummer MFCD00008812
InChI nøgle BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
IUPAC navn 2-methoxy-2-methylpropan
SMIL CC(C)(C)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl methyl ether
Smeltepunkt -110.0°C
Navn note 99%
Farve Hvid til gul
Tæthed 0.7404g/mL
Kogepunkt 54.0°C to 56.0°C
Mængde 25 L
Flammepunkt −28°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Metal tromme
Fysisk form Pulver eller nåle
Brydningsindeks 1.3675 to 1.3695
Analyseprocentområde 99%
Specifik vægtfylde 0.7404
Lineær formel (CH3)3COCH3
Viskositet 0.36 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 381
Vand 0.01% Max. (Coulometric)
Fieser 04,333
Merck Index 15, 6106
Opløselighedsinformation Solubility in water: 51g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most organic solvents, unstable in acid solutions, soly of water in methyl-t-butyl ether : 1,5g/100g
Formel vægt 88.15
Procent renhed 99%
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl methyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.