Få mere at vide
Tert-Butyl Methyl Ether, ≥99%, Honeywell™ Riedel-de-Haën™ CHROMASOLV™
Artikelnummer. 15681740
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15681740 1 L Glass Bottle 1 L
1 options
Artikelnummer. 15681740 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 202571L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CHROMASOLV™, for pesticide residue analysis,≥99.0%
  • For gas chromatography (GC)
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tert-Butyl Methyl Ether
CAS 1634-04-4
Tæthed 0.74g/mL at 25°C
Mængde 1 L
Eksplosionsgrænse 0.151
Flammepunkt −33°C (−27.4°F)
Tændingspunkt 705°F
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C5H12O
Lineær formel (CH3)3COCH3
MDL nummer MFCD00008812
FN nummer UN2398
Beilstein 1730942
Synonym tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
InChI nøgle BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)OC
IUPAC navn 2-methoxy-2-methylpropane
Molekylvægt (g/mol) 88.15
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
Formel vægt 88.15g/mol
Procent renhed ≥99.0%
Grad CHROMASOLV