Få mere at vide
tert-butylmethylether, 99+%, ekstra tør over molekylær sigte, AcroSeal™
Artikelnummer. 10628273 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Tamaño de la unidad
10628273 100 mL AcroSeal™ Glasflaske -
10089552 1 L AcroSeal™ Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10628273 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 375221000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    276.00 DKK
    241.65 DKK / 100ml
    Spare 34.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 1634-04-4 | C5H12O | 88,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
Molekylær formel C5H12O
Molekylvægt (g/mol) 88.15
MDL nummer MFCD00008812
InChI nøgle BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
IUPAC navn 2-methoxy-2-methylpropan
SMIL CC(C)(C)OC
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl methyl ether
Smeltepunkt -110,0 °C
Navn note Over molekylære sigter
CAS min % 99
Farve Farveløs
CAS Max % 100
Tæthed 0.7404g/mL
Mængde 100 mL
Flammepunkt −28 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,3675 til 1,3695
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Specifik vægtfylde 0.7404
Lineær formel (CH3)3COCH3
Viskositet 0,36 mPa (20 °C)
Vand 0,005% maks.
Merck Index 15, 6106
Kogepunkt 54,0 °C til 56,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 51 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: blandet med de fleste organiske opløsningsmidler, ustabilt i sure opløsninger, natrium af vand i methyl-t-butylether: 1,5g/100g
Formel vægt 88.15
Procent renhed 99+%
Grad Ekstra tør over molekylsigte
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyl methyl ether
Palabra de advertencia
  • Fare
Clasificación
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Consejos de prudencia
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.