Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl methyl ether |
| Smeltepunkt | -110,0 °C |
| CAS min % | 99 |
| Farve | Farveløs |
| CAS Max % | 100 |
| Tæthed | 0.7404g/mL |
| Mængde | 1 L |
| Flammepunkt | −28 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | AcroSeal™ Glasflaske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- tert-Butyl methyl ether
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.