Få mere at vide
tert-Butyl methyl ether, 99.9%, extra pure
Artikelnummer. 10552354 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10552354 10 L Plast tromle 10 L
10474622 1 L Glasflaske -
10062202 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10552354 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 378720100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1634-04-4 | C5H12O | 88.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1634-04-4
Molekylær formel C5H12O
Molekylvægt (g/mol) 88.15
MDL nummer MFCD00008812
InChI nøgle BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
IUPAC navn 2-methoxy-2-methylpropan
SMIL CC(C)(C)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl methyl ether
Smeltepunkt -110.0°C
Tæthed 0.7404g/mL
Mængde 10 L
Flammepunkt −28°C
Emballage Plast tromle
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3675 to 1.3695
Rester efter fordampning 1mg/100mL max.
Analyseprocentområde 99.9%
Specifik vægtfylde 0.7404
Lineær formel (CH3)3COCH3
Viskositet 0.36 mPa.s (20°C)
Vand 0.01% max.
Kogepunkt 54.0°C to 56.0°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: 51g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most organic solvents, unstable in acid solutions, soly of water in methyl-t-butyl ether : 1,5g/100g
Formel vægt 88.15
Procent renhed 99.9%
Grad Ekstra ren