missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
tert-Butyl Methyl-d3 Ether, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl Methyl-d3 Ether |
| CAS | 29366-08-3 |
| Molekylær formel | C5 D3 H9 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Methyl-tert-Butyl Ether D3, Ether, tert-butyl methyl-d3 (8 CI), 2-(Methoxy-d3)-2-methylpropane, Methyl-d3 tert-butyl ether |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3/i4D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | 2-methyl-2-(trideuteriomethoxy)propane |
| Molekylvægt (g/mol) | 91.167 |
| Formel vægt | 91.108 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?