Få mere at vide
tert-Butyl isothiocyanat, 97%
Beskrivelse
tert-Butylisothiocyanat er et værktøj til modifikation af porestørrelserne på det øverste lag af heterostrukturerede overflademonterede metal-organiske rammer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
modifikation af porestørrelserne på det øverste lag af heterostrukturerede overflademonterede metal-organiske rammer.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares under tør inert gas. Uforeneligt med aminer, alkoholer og vand.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl isothiocyanate |
| Smeltepunkt | 10 °C til 12 °C |
| Tæthed | 0.908 |
| Kogepunkt | 141 °C til 145 °C |
| Flammepunkt | 38 °C (100 °F) |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Brydningsindeks | 1.481 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2929 |
| Beilstein | 1361854 |
| Vis mere |
Safety and Handling
- tert-Butyl isothiocyanate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H331-Giftig ved indånding.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyl isothiocyanate