Få mere at vide
tert-Butyl isothiocyanat, 97%
Artikelnummer. 11347785
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347785 5 g 5g
11357785 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11347785 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02668.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    491.05 DKK
    441.65 DKK / 5g
    Spare 49.40 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 590-42-1 | C5H9NS | 115,19 g/mol
tert-Butylisothiocyanat er et værktøj til modifikation af porestørrelserne på det øverste lag af heterostrukturerede overflademonterede metal-organiske rammer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser tert-Butylisothiocyanat er et værktøj til
modifikation af porestørrelserne på det øverste lag af heterostrukturerede overflademonterede metal-organiske rammer.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares under tør inert gas. Uforeneligt med aminer, alkoholer og vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 590-42-1
Molekylær formel C5H9NS
Molekylvægt (g/mol) 115.19
MDL nummer MFCD00004816
InChI nøgle ZFWFRTVIIMTOLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl isothiocyanate, t-butyl isothiocyanate, propane, 2-isothiocyanato-2-methyl, tert-butylisothiocyanate, tert.-butyl isothiocyanate, 2-isothiocyanato-2-methyl-propane, tert butyl isothiocyanate, tert-butyliso thiocyanate, butyl isothiocyanate, tert, t-butylisothiocyanate
PubChem CID 11544
IUPAC navn 2-isothiocyanato-2-methylpropan
SMIL CC(C)(C)N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl isothiocyanate
Smeltepunkt 10°C to 12°C
Tæthed 0.908
Kogepunkt 141°C to 145°C
Flammepunkt 38°C (100°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.481
Mængde 5 g
FN nummer UN2929
Beilstein 1361854
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 115.2
Procent renhed 97%