Få mere at vide
tert-butylisocyanid, TRC
Artikelnummer. 30333159
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30333159 5 g
1 options
Artikelnummer. 30333159 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6898205G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl Isocyanide
CAS 7188-38-7
Molekylær formel C5H9N
Mængde 5 g
Synonym 1,1-Dimethylethyl Isocyanide, 1-tert-Butylisonitrile, 2-Isocyano-2-methylpropane, t-Butylisocyanide, t-Butylisonitrile, tert-Butylisonitrile
InChI formel InChI=1S/C5H9N/c1-5(2,3)6-4/h1-3H3
SMIL [C-]#[N+]C(C)(C)C
IUPAC navn 2-isocyano-2-methylpropan
Molekylvægt (g/mol) 83.13
Formel vægt 83.0735