Få mere at vide
tert-butyl isocyanid, 98%
Beskrivelse
tert-butylisocyanid anvendes i en tinfri procedure til alkylradikalreaktioner i nærværelse af en friradikalinitiator. Det er et nyttigt mellemprodukt i flerkomponentreaktioner. Det bruges også til syntese af coumariner, 4H-chromener, isoxazoliner og til at fange 2-cyclopropyliden-1,3-dioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
tert-butylisocyanid anvendes i en tinfri procedure til alkylradikalreaktioner i nærværelse af en friradikalinitiator. Det er et nyttigt mellemprodukt i flerkomponentreaktioner. Det bruges også til syntese af coumariner, 4H-chromener, isoxazoliner og til at fange 2-cyclopropyliden-1,3-dioner.
Opløselighed Opløselig i organiske
opløsningsmidler såsom ethanol, methanol, ether, toluen og dichlormethan.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl isocyanide |
| Tæthed | 0.735 |
| Kogepunkt | 90 °C til 92 °C |
| Flammepunkt | −2 °C (28 °F) |
| Lugt | Stank |
| Brydningsindeks | 1.3755 |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN1992 |
| Beilstein | 1903156 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i organiske opløsningsmidler som ethanol, methanol, ether, toluen og dichlormethan. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- tert-Butyl isocyanide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyl isocyanide