Få mere at vide
tert-Butyl isocyanide, 98%
Artikelnummer. 11309685
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11309685 5 g 5g
11399675 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11309685 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19747.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7188-38-7 | C5H9N | 83.134 g/mol
tert-butylisocyanid anvendes i en tinfri procedure til alkylradikalreaktioner i nærværelse af en friradikalinitiator. Det er et nyttigt mellemprodukt i flerkomponentreaktioner. Det bruges også til syntese af coumariner, 4H-chromener, isoxazoliner og til at fange 2-cyclopropyliden-1,3-dioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
tert-butylisocyanid anvendes i en tinfri procedure til alkylradikalreaktioner i nærværelse af en friradikalinitiator. Det er et nyttigt mellemprodukt i flerkomponentreaktioner. Det bruges også til syntese af coumariner, 4H-chromener, isoxazoliner og til at fange 2-cyclopropyliden-1,3-dioner.
Opløselighed Opløselig i organiske
opløsningsmidler såsom ethanol, methanol, ether, toluen og dichlormethan.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7188-38-7
Molekylær formel C5H9N
Molekylvægt (g/mol) 83.134
MDL nummer MFCD00000002
InChI nøgle FAGLEPBREOXSAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl isocyanide, tert-butylisocyanide, t-butylisonitrile, tert-butylisonitrile, tbin, propane, 2-isocyano-2-methyl, 2-methyl-2-isocyanopropane, 2-methylpropyl isocyanide, t-butyl isocyanide, 2-isocyano-2-methyl-propane
PubChem CID 23577
IUPAC navn 2-isocyano-2-methylpropan
SMIL CC(C)(C)[N+]#[C-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl isocyanide
Tæthed 0.735
Kogepunkt 90°C to 92°C
Flammepunkt −2°C (28°F)
Lugt Stench
Brydningsindeks 1.3755
Mængde 5 g
FN nummer UN1992
Beilstein 1903156
Opløselighedsinformation Soluble in organic solvents such as ethanol,methanol,ether,toluene and dichloromethane.
Formel vægt 83.13
Procent renhed 98%