Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl isocyanide |
| Navn note | 97% |
| Tæthed | 0.7300g/mL |
| Kogepunkt | 91,0 °C |
| Flammepunkt | −2 °C |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (CH3)3CNC |
| Brydningsindeks | 1,3740 til 1,3780 |
| Mængde | 1 g |
| Vis mere |