Få mere at vide
tert-Butyl isocyanate, 97%
Artikelnummer. 10451474 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10451474 100 g Glass bottle 100g
10173434 25 g Glass bottle 25g
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10451474
Brand: Thermo Scientific Acros 162961000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1609-86-5 | C5H9NO | 99.133 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1609-86-5
MDL nummer MFCD00002035
InChI nøgle MGOLNIXAPIAKFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl isocyanate, tert-butylisocyanate, propane, 2-isocyanato-2-methyl, t-butyl isocyanate, t-butylisocyanate, unii-2rhq1bs36d, 2-isocyanato-2-methyl-propane, isocyanic acid, tert-butyl ester, 2rhq1bs36d, 1,1-dimethylethyl isocyanate
PubChem CID 62412
IUPAC navn 2-isocyanato-2-methylpropane
SMIL CC(C)(C)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl isocyanate
Farve Colorless
Tæthed 0.8440g/mL
Kogepunkt 84.0°C
Flammepunkt −4°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C5H9NO
Lineær formel (CH3)3CNCO
Brydningsindeks 1.3850 to 1.3870 (20°C, 589nm)
Mængde 100 g
Beilstein 04,175
Specifik vægtfylde 0.844
Molekylvægt (g/mol) 99.13
Formel vægt 99.13
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl isocyanate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.