Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl hydroperoxide |
| Smeltepunkt | -2,8 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.9400g/mL |
| Kogepunkt | 37,0 °C (15,0 mmHg) |
| Flammepunkt | 43 °C |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | (CH3)3COOH |
| Brydningsindeks | 1,3860 til 1,3880 |
| Mængde | 5 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- tert-Butyl hydroperoxide, 70% solution in water
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Organisk peroxid Type E & F
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H331-Giftig ved indånding.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H242-Brandfare ved opvarmning.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.