Få mere at vide
tert-butylhydroperoxid, 70% opløsning i vand
Produktkod. 10266090 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
5 g
250 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast dåse
Plastflaske
Förpackningsstorlek:
10kg
2.5kg
250g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde Emballage Förpackningsstorlek
10266090 250 g Plastflaske 250g
10703571 5 g Plastflaske 5g
10347360 500 g Plastflaske 500g
10649103 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
11914761 10 kg Plast dåse 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10266090 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 180342500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    389.56 DKK
    350.65 DKK / 250g
    Spare 38.91 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 75-91-2 | C4H10O2 | 90,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-91-2 , 7732-18-5
Molekylær formel C4H10O2
Molekylvægt (g/mol) 90.12
InChI nøgle CIHOLLKRGTVIJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl hydroperoxide, tbhp, t-butyl hydroperoxide, tert-butylhydroperoxide, perbutyl h, t-butylhydroperoxide, cadox tbh, hydroperoxide, 1,1-dimethylethyl, 1,1-dimethylethyl hydroperoxide, terc. butylhydroperoxid
PubChem CID 6410
ChEBI CHEBI:64090
IUPAC navn 2-hydroperoxy-2-methylpropan
SMIL CC(C)(C)OO
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl hydroperoxide
Smeltepunkt -2,8 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.9400g/mL
Kogepunkt 37,0 °C (15,0 mmHg)
Flammepunkt 43 °C
Emballage Plastflaske
Lineær formel (CH3)3COOH
Brydningsindeks 1,3860 til 1,3880
Mængde 250 g
Beilstein 01,IV,1616
Fieser 01,88; 02,49; 03,37; 05,75; 06,81; 07,43; 08,62; 09,78; 10,64; 11,91; 12,88; 14,60; 15,55; 16,53; 17,56
Merck Index 15,1573
Specifik vægtfylde 0.94
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar. Andre opløseligheder: opløselige i hydroxidopløsninger, opløselige i de mest almindelige organiske opløsningsmidler
Viskositet 4,1 mPa (20 °C)
Formel vægt 90.12
Fysisk form Væske
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • tert-Butyl hydroperoxide, 70% solution in water
Signalord
  • Fare
Riskkategorier
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Organisk peroxid Type E & F
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faroangivelser
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H242-Brandfare ved opvarmning.
Skyddsangivelse
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.