Få mere at vide
tert-Butyl hydroperoxid, 70% aq. Soln.
Artikelnummer. 11471648
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11471648 2500 mL 2500ml
11451648 100 mL 100ml
11461648 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11471648 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13926.0F
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 75-91-2 | C4H10O2 | 90,122 g/mol
tert-butylhydroperoxid bruges som initiator til radikal polymerisation og i forskellige oxidationsprocesser såsom skarp epoxidation. Det er involveret i osmiumkatalyseret vicinal hydroxylering af olefiner under alkaliske forhold. Desuden bruges det til katalytisk asymmetrisk oxidation af sulfider til sulfoxider ved anvendelse af binaphthol som et chiralt hjælpestof og til oxidation af dibenzothiophener. Det spiller en vigtig rolle for indførelsen af peroxygrupper i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
tert-Butylhydroperoxid bruges som en initiator til radikal polymerisation og i forskellige oxidationsprocesser såsom skarp epoxidation. Det er involveret i osmiumkatalyseret vicinal hydroxylering af olefiner under alkaliske forhold. Desuden bruges det til katalytisk asymmetrisk oxidation af sulfider til sulfoxider ved anvendelse af binaphthol som et chiralt hjælpestof og til oxidation af dibenzothiophener. Det spiller en vigtig rolle for indførelsen af peroxygrupper i organisk syntese.
Opløselighed Blandbar med
vand og diethylether.
Noter
Lysfølsom. Opbevares køligt. Uforeneligt med pulverformige metaller, stærke oxidationsmidler, reduktionsmidler, syrer, alkalier og tungmetaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-91-2
Molekylær formel C4H10O2
Molekylvægt (g/mol) 90.122
MDL nummer MFCD00002130
InChI nøgle CIHOLLKRGTVIJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl hydroperoxide, tbhp, t-butyl hydroperoxide, tert-butylhydroperoxide, perbutyl h, t-butylhydroperoxide, cadox tbh, hydroperoxide, 1,1-dimethylethyl, 1,1-dimethylethyl hydroperoxide, terc. butylhydroperoxid
PubChem CID 6410
ChEBI CHEBI:64090
IUPAC navn 2-hydroperoxy-2-methylpropan
SMIL CC(C)(C)OO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl hydroperoxide
Smeltepunkt -3 °C
Tæthed 0.937
Kogepunkt 96 °C (dekomponering)
Flammepunkt 43 °C (109 °F)
Analyseprocentområde 70% vandløsning
Lineær formel (CH3)3COOH
Brydningsindeks 1.387
Mængde 2500 mL
FN nummer UN3109
Beilstein 1098280
Merck Index 14,1570
Opløselighedsinformation Blandet med vand og diethylether.
Formel vægt 90.12
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 70% aq. soln.