Få mere at vide
tert-butylhydrogensuccinat, 97%
Beskrivelse
Det er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl hydrogen succinate |
| Smeltepunkt | 51 °C til 54 °C (litteratur) |
| Farve | Brun-Gul |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Lineær formel | HOOCCH2CH2CO2C(CH3)3 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1772169 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 174.2 |
| Procent renhed | 97% |
| Vis mere |